Learn More
2-Imino-4-thiobiuret, TRC
Artikelnummer. 30408343
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408343 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408343 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI44999510G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Imino-4-thiobiuret
CAS 2114-02-5
Summenformel C2H6N4S
Menge 10 g
Synonym (Aminoiminomethyl)thiourea, 1-Amidino-2-thiourea, 1-Amidinothiourea, ASU, Amidinothiourea, Amino[[amino(imino)methyl]amino]thioxomethane, Guanylthiourea, Guthimin, Gutimine, N-(Diaminomethylene)thiourea, N-Amidinothiourea, NSC 55743, Thiodicyanodiamidine
InChI-Formel InChI=1S/C2H6N4S/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7)
SMILES NC(=N)NC(=S)N
IUPAC-Name Carbamimidoylthioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 118.16
Formelmasse 118.0313