Learn More
2-Imidazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30397546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397546 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397546 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI350400100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Imidazolidinon
CAS 120-93-4
Summenformel C3 H6 N2 O
Menge 100 g
Synonym Imidazolidin-2-one, Ethyleneurea
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES O=C1NCCN1
IUPAC-Name Imidazolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Formelmasse 86.048