Learn More
2-Imidazolidinon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Imidazolidinon |
| CAS | 120-93-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Imidazolidinon |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C3 H6 N2 O |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6) |
| SMILES | O=C1NCCN1 |
| IUPAC-Name | Imidazolidin-2-on |
| Mehr anzeigen |