Learn More
2-Hydroxythiophenol, TRC
Artikelnummer. 30399009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399009 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399009 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH57993050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxythiophenol
CAS 1121-24-0
Summenformel C6H6OS
Menge 50 mg
Synonym 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol, 2-Sulfanylphenol, o-Hydroxybenzenethiol, o-Hydroxythiophenol, o-Mercaptophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMILES Oc1ccccc1S
IUPAC-Name 2-Sulfanylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 126.17
Formelmasse 126.0139