Learn More
R&D Systems™ 2-Hydroxysaclofen
Artikelnummer. 18075442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18075442 50 mg 50 Milligramm
18035922 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18075442 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0245/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1369.23 CHF
    1236.90 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 132.33 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective GABAB antagonist; more potent than Saclofen (Cat. No. 0246)
Selective antagonist at GABAB receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117354-64-0
Summenformel C9H12ClNO4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxysaclofen
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 265.71
Reinheit >98%
Molekulargewicht 265.708