Learn More
2-Hydroxypyrimidin Hydrochlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424754
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424754 25 g 25 Gramm
11434754 100 g 100 Gramm
11444754 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424754 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13732.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 38353-09-2 | C4H5ClN2O | 132.547 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38353-09-2
Summenformel C4H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 132.547
MDL-Nummer MFCD00012781
InChI-Schlüssel IAJINJSFYTZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxypyrimidine hydrochloride, pyrimidin-2-ol hydrochloride, 2 1h-pyrimidinone, monohydrochloride, 2-hydroxypyrimidine hcl, 2-pyrimidinone hydrochloride, pyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 2-hydroxypyrimidinehydrochloride, pyrimidin-2-one monohydrochloride, 1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloride, pyrimidin-2-one hydrochloride
PubChem CID 122774
IUPAC-Name 1H-Pyrimidin-2-on;Hydrochlorid
SMILES C1=CNC(=O)N=C1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3560963
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 132.55
Reinheit (%) ≥98%