Learn More
2-Hydroxypyrimidinhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10638264 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10638264 5 g Glasflasche 5 Gramm
10735191 25 g Glasflasche 25 Gramm
10745191 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10638264 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121860050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38353-09-2 | C 4 H 4 N 2 O ·ClH | 132,55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38353-09-2
Summenformel C4H4N2O·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 132.55
MDL-Nummer MFCD00012781
InChI-Schlüssel IAJINJSFYTZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxypyrimidine hydrochloride, pyrimidin-2-ol hydrochloride, 2 1h-pyrimidinone, monohydrochloride, 2-hydroxypyrimidine hcl, 2-pyrimidinone hydrochloride, pyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 2-hydroxypyrimidinehydrochloride, pyrimidin-2-one monohydrochloride, 1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloride, pyrimidin-2-one hydrochloride
PubChem CID 122774
IUPAC-Name 1H-Pyrimidin-2-on;Hydrochlorid
SMILES C1=CNC(=O)N=C1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 203°C to 205°C
Farbe Beige bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 24, I, 231
Formelmasse 132.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke