Learn More
2-Hydroxypyrimidin-5-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427645
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15427645
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26976.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1073354-84-3 | C10H15BN2O3 | 222.051 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073354-84-3
Summenformel C10H15BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 222.051
MDL-Nummer MFCD09037497
InChI-Schlüssel JRCSRFGCQSLWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 2-hydroxypyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 44755196
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1H-Pyrimidin-2-on
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CNC(=O)N=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 201°C to 204°C
Menge 250 mg
Formelmasse 222.05
Reinheit (%) 95%