Learn More
2-Hydroxypyridin-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird bei der Synthese selektiver Inhibitoren des Neuropeptids Y Y5 verwendet, das die Nahrungsaufnahme hemmt. Wird auch bei der Optimierung von p-Subsite-Rückständen von HIV-Proteasehemmern verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird bei der Synthese selektiver Inhibitoren des Neuropeptids Y Y5 verwendet, das die Nahrungsaufnahme hemmt. Wird auch bei der Optimierung von p-Subsite-Rückständen von HIV-Proteasehemmern verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 115859 |
| IUPAC-Name | 2-Oxo-1,2-dihydropyridin-4-carbonsäure |
| Formelmasse | 139.11 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |