Learn More
2-Hydroxypyridin-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15491339
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
22282-72-0
C6H5NO3
139.11
MFCD01318566
BXHCJLRTXPHUGH-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyisonicotinic acid, 2-hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-isonicotinic acid, 2-hydroxyisonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, pubchem16780, acmc-209yjf, 2-hydroxy isonicotinic acid
280756
OC(=O)C1=CC(=O)NC=C1
22282-72-0
C6H5NO3
139.11
MFCD01318566
BXHCJLRTXPHUGH-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyisonicotinic acid, 2-hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-isonicotinic acid, 2-hydroxyisonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, pubchem16780, acmc-209yjf, 2-hydroxy isonicotinic acid
280756
OC(=O)C1=CC(=O)NC=C1
Used in the synthesis of selective inhibitors of neuropeptide Y Y5 inhibiting food intake. Also used in the optimization of p-subsite residues of HIV protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese selektiver Inhibitoren des Neuropeptids Y Y5 verwendet, das die Nahrungsaufnahme hemmt. Wird auch bei der Optimierung von p-Subsite-Rückständen von HIV-Proteasehemmern verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
Menge 5 g
Beilstein 115859
IUPAC-Name 2-Oxo-1H-Pyridin-4-Carbonsäure
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest