Learn More
(2-hydroxypropyl)-Beta-Cyclodextrin, MG ca. .1250-1480, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447795
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447795 100 g 100 Gramm
15414047 5 g 5 Gramm
15437795 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447795 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31133.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180.05 g/mol
2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is used to enhance solubility of hydrophobic compounds by forming complex with them. This favors its usage in pharmaceutics, in the manufacturing of drugs. Beta- cyclodextrin and its methyl derivative is used to remove cholesterol from cultured cells. Many common chiral stationary phases used in high-performance liquid chromatography columns consists of beta-cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxypropyl)-β-Cyclodextrin wird verwendet, um durch Bildung komplexer Verbindungen die Löslichkeit hydrophober Verbindungen zu verbessern. Dies begünstigt den Einsatz in der Pharmazie und der Arzneimittelherstellung. Beta-Cyclodextrin und sein Methylderivat werden zur Entfernung von Cholesterin aus Kulturzellen verwendet. Viele stationäre Chiralphasen, die häufig in Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen verwendet werden, bestehen aus Beta-Cyclodextrin.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128446-35-5
Summenformel C44H75O36
Molekulargewicht (g/mol) 1180.05
MDL-Nummer MFCD00069372
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
Schmelzpunkt 305°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse ≈1250 to 1480 d