Learn More
2-Hydroxyphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30405908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405908 250 mg 250 Milligramm
30401922 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30405908 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH952913250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89466-08-0
Summenformel C6H7BO3
Molekulargewicht (g/mol) 137.93
IUPAC-Name (2-hydroxyphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)c1ccccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyphenylboronic acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8-10H
Formelmasse 138.0488