Learn More
2-Hydroxyoctansäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317665 5 g 5 Gramm
11307665 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317665 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02314.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 617-73-2 | C8H16O3 | 160.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-73-2
Summenformel C8H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 160.213
MDL-Nummer MFCD00014410
InChI-Schlüssel JKRDADVRIYVCCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxycaprylic acid, hydroxyoctanoate, hydroxycaprylic acid, 2-hydroxy caprylic acid, 2-hydroxy-octanoic acid, octanoic acid, hydroxy, alpha-hydroxycaprylic acid, 2-hydroxy-n-octanoic acid, 2-hydroxyoctanoate, alpha-hydroxyoctanoic acid
PubChem CID 94180
ChEBI CHEBI:86543
IUPAC-Name 2-Hydroxyoctansäure
SMILES CCCCCCC(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyoctanoic acid
Schmelzpunkt 66°C to 71°C
Menge 5 g
Beilstein 1760638
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) ≥98%