Learn More
2-Hydroxymethylbenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10088641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10088641
Marke: Thermo Scientific Acros 358500010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxymethylbenzothiazole
Namenshinweis 98%
CAS 37859-42-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95.0°C to 96.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7NOS
MDL-Nummer MFCD00226293
Menge 1 g
Synonym benzo d thiazol-2-ylmethanol, 2-benzothiazolemethanol, 2-hydroxymethylbenzothiazole, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanol, benzothiazol-2-ylmethan-1-ol, zlchem 107, pubchem14535, benzothiazol-2-yl-methanol, chembl71700, 1,3-benzothiazol-2-yl methanol
InChI-Schlüssel PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=NC2=CC=CC=C2S1
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol-2-ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
PubChem CID 268122
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxymethylbenzothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.