Learn More
2-(Hydroxymethyl)pyridin-N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30399264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399264 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH948000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Hydroxymethyl)pyridine N-Oxide
CAS 10242-36-1
Summenformel C6H7NO2
Menge 100 mg
Synonym 2-(Hydroxymethyl)pyridine 1-Oxide, 2-Pyridinemethanol 1-Oxide, 2-Pyridylcarbinol N-Oxide, 2-Pyridylmethanol N-Oxide, 2-Picolyl Alcohol 1-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8H,5H2
SMILES OCc1cccc[n+]1[O-]
IUPAC-Name (1-Oxidopyridin-1-ium-2-yl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
Formelmasse 125.0477