Learn More
2-Hydroxyisobuttersäure, 99 % (Trockengewicht), Wasser <2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454524
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454524 500 g 500 Gramm
11434524 25 g -
11444524 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454524 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13146.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 594-61-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
2-Hydroxyisobutyric acid is used as an electrolyte in the separation of the metal ions by on-line cyclic voltammetry. It is also used as a building block for the synthesis of polymers. Its conjugate base, 2-hydroxybutyrate is utilized to catabolize L-threonine as well as synthesize glutathione. Further, it is used as an indicator for the early detection insulin resistance in non-diabetic subjects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxyisobuttersäure wird als Elektrolyt bei der Trennung der Metallionen durch zyklische Online-Voltammetrie verwendet. Wird auch als Baustein für die Synthese von Polymeren verwendet. Die konjugierte Base 2-Hydroxybutyrat wird zur Katabolisierung von L-Threonin sowie zur Synthese von Glutathion verwendet. Darüber hinaus Einsatz als Indikator für die frühzeitige Erkennung der Insulinresistenz bei nicht-diabetischen Probanden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Äther, Alkohol, Methanol und heißem Benzol.
Hinweise
Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-61-6
Summenformel C4H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00004459
InChI-Schlüssel BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
PubChem CID 11671
ChEBI CHEBI:50129
IUPAC-Name 2-Hydroxy-2-Methylpropansäure
SMILES CC(C)(O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyisobutyric acid
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Dichte 1.24
Siedepunkt 114°C (12 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 2 %
Menge 500 g
Beilstein 1744739
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether,alcohol,methanol and hot benzene.
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 99%