Learn More
2-Hydroxyisobuttersäure, 99 % (Trockengewicht), Wasser <2 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Hydroxyisobutyric acid is used as an electrolyte in the separation of the metal ions by on-line cyclic voltammetry. It is also used as a building block for the synthesis of polymers. Its conjugate base, 2-hydroxybutyrate is utilized to catabolize L-threonine as well as synthesize glutathione. Further, it is used as an indicator for the early detection insulin resistance in non-diabetic subjects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Hydroxyisobuttersäure wird als Elektrolyt bei der Trennung der Metallionen durch zyklische Online-Voltammetrie verwendet. Wird auch als Baustein für die Synthese von Polymeren verwendet. Die konjugierte Base 2-Hydroxybutyrat wird zur Katabolisierung von L-Threonin sowie zur Synthese von Glutathion verwendet. Darüber hinaus Einsatz als Indikator für die frühzeitige Erkennung der Insulinresistenz bei nicht-diabetischen Probanden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Äther, Alkohol, Methanol und heißem Benzol.
Hinweise
Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxyisobutyric acid |
| Schmelzpunkt | 77°C to 80°C |
| Dichte | 1.24 |
| Siedepunkt | 114°C (12 mmHg) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht), Wasser < 2 % |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1744739 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ether,alcohol,methanol and hot benzene. |
| Formelmasse | 104.11 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Hydroxyisobutyric acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyisobutyricacid