Learn More
2-Hydroxisobuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10357450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10357450 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10438320 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10474915 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10357450 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173100250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 594-61-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-61-6
Summenformel C4H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00004459
InChI-Schlüssel BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
PubChem CID 11671
ChEBI CHEBI:50129
IUPAC-Name 2-Hydroxy-2-Methylpropansäure
SMILES CC(C)(O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyisobutyric acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Siedepunkt 84°C (1.5 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2C(OH)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 03, 313
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1900g/L (22°C). Other solubilities: soluble in methanol,diethyl ether and hot benzene,sparingly soluble in cold benzene
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 98%