Learn More
2'-Hydroxyflavanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486007
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11486007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25039.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 35244-11-2 | C15H12O3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35244-11-2
Summenformel C15H12O3
MDL-Nummer MFCD00017702
Synonym 2r-2-2-hydroxyphenyl-2,3-dihydrochromen-4-one, 2r-2-2-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2r-2-2-hydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2r-2-2-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxyflavanone
Menge 1 g
Formelmasse 240.25
Reinheit (%) 98%