Learn More
2-Hydroxyethylflurazepam 0,1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457484 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457484 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0070.0702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
2-Hydroxyethylflurazepam 0,1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethylflurazepam
CAS 20971-53-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Hydroxyethylflurazepam
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H14 Cl F N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Hydroxyethylflurazepam
InChI-Formel InChI=1 S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22 H,7-8,10H2
SMILES OCCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC-Name 7-Chlor-5-(2-Fluorphenyl)-1-(2-Hydroxyethyl)-3H-1,4-Benzodiazepin-2-on
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 332.76
Menge 1 mL
Formelmasse 332,0728 g/mol