Learn More
2-Hydroxyethylstearat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-144914
22.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-60-4
C20H40O3
328.53
MFCD00051465
RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
glycol stearate, cremophor a, 2-hydroxyethyl stearate, polyethylene glycol monostearate, ethylene glycol monostearate, cerasynt m, clearate g, cerasynt mn, cithrol ps, polyoxyl 40 stearate
24762
2-Hydroxyethyloctadecanoat
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-60-4
C20H40O3
328.53
MFCD00051465
RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
glycol stearate, cremophor a, 2-hydroxyethyl stearate, polyethylene glycol monostearate, ethylene glycol monostearate, cerasynt m, clearate g, cerasynt mn, cithrol ps, polyoxyl 40 stearate
24762
2-Hydroxyethyloctadecanoat
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl stearate
Schmelzpunkt 55°C to 60°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 149°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in h2o
Formelmasse 328.53
Güte Eigenschaften
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Verbindung ist eine Mischung aus verschiedenen Kettenestern und di(Ethylenglycol)-Ester
Physikalische Form Flocken