Learn More
2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octan-6-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10209282
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10209282 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10750164 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209282 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTBG00035CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 257932-29-9
Summenformel C9H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00180256
InChI-Schlüssel FSQSHXLJRFYYMV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylic acid, maybridge1_002398, 4-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-7-carboxylic acid, bicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylicacid, 2-hydroxy
PubChem CID 2802922
IUPAC-Name 4-Hydroxybicyclo[3.2.1]octan-7-carboxylsäure
SMILES OC1CCC2CC1CC2C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%