Learn More
2-Hydroxybenzylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Aminomethyl)phenol |
| CAS | 932-30-9 |
| Summenformel | C7 H9 N O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Phenol, 2-(aminomethyl)-, o-Cresol, α-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-(Aminomethyl)phenol, 2-Hydroxybenzenemethanamine, 2-Hydroxybenzylamine, NSC 127870, Salicylamine, o-Hydroxybenzylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H,5,8H2 |
| SMILES | NCc1ccccc1O |
| IUPAC-Name | 2-(Aminomethyl)phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 123.153 |
| Formelmasse | 123.068 |