Learn More
2-Hydroxybenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11955281 5 g Glasflasche 5 Gramm
10416622 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955281 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 298890050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 932-30-9 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 932-30-9
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
MDL-Nummer MFCD00870498
InChI-Schlüssel KPRZOPQOBJRYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminomethyl phenol, 2-hydroxybenzylamine, phenol, 2-aminomethyl, o-hydroxybenzylamine, 2-hydroxyphenyl methylamine, unii-696r5n4nrm, salicylamine, aminomethyl phenol, o-aminomethylphenol, o-hydroxy-benzylamine
PubChem CID 70267
IUPAC-Name 2-(Aminomethyl)phenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxybenzylamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 127.0°C to 131.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel OHC6H4CH2NH2
Menge 5 g
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 98%