Learn More
2-Hydroxybenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497977
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497977 5 g 5 Gramm
11407987 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16648.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 934-34-9 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934-34-9
Summenformel C7H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 151.183
MDL-Nummer MFCD00022868
InChI-Schlüssel YEDUAINPPJYDJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazolone, 2-hydroxybenzothiazole, 2 3h-benzothiazolone, 2-benzothiazolol, 2-benzothiazolone, 1,3-benzothiazol-2-ol, 2-benzothiazolinone, 3h-benzothiazol-2-one, benzothiazolol, benzo d thiazol-2 3h-one
PubChem CID 13625
ChEBI CHEBI:115196
IUPAC-Name 3H-1,3-Benzothiazol-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxybenzothiazole
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Menge 5 g
Formelmasse 151.18
Reinheit (%) 98%