Learn More
2-Hydroxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430164 100 g 100 Gramm
11410164 5 g 5 Gramm
11420164 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430164 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13606.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 611-20-1 | C7H5NO | 119.123 g/mol
2-Hydroxybenzonitrile is used as starting reagent during the synthesis of mono-alkoxyphenyloxazoline, furanoside.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxybenzonitril wird als Startreagenz während der Synthese von Mono-Alkoxyphenyloxazolin, Furanosid, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-20-1
Summenformel C7H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 119.123
MDL-Nummer MFCD00002145
InChI-Schlüssel CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile
PubChem CID 11907
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzonitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Siedepunkt 149°C (14 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 1210029
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 98%