Learn More
2-Hydroxybenzimidazol, 98%
Artikelnummer. 11473887
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473887 10 g 10 Gramm
11483887 50 g -
11309609 100 g 100 Gramm
11493887 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11473887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18324.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 615-16-7 | C7H6N2O | 134,14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 615-16-7
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
MDL-Nummer MFCD00127894
InChI-Schlüssel SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybenzimidazole, 2-benzimidazolol, 2-benzimidazolinone, o-phenyleneurea, 2-benzimidazolone, 2-oxobenzimidazole, 2 3h-benzimidazolone, 1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro, benzamidazole-2 3h-one
PubChem CID 11985
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxybenzimidazole
Schmelzpunkt 314°C to 316°C
Menge 10 g
Beilstein 119866
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke