Learn More
2-Hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30403568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403568 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403568 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8278205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Vea la política de devoluciones
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyacetophenone
CAS 582-24-1
Summenformel C8H8O2
Menge 5 g
Synonym 2-Hydroxy-1-phenylethanone, (Hydroxyacetyl)benzene, 1-Phenyl-2-hydroxyethanone, 2-Phenyl-2-oxoethanol, Benzoylcarbinol, Benzoylmethanol, Glycolophenone, Hydroxymethyl Phenyl Ketone, Benzoyl Methanol, NSC 171232, Phenacyl Alcohol, alpha-Hydroxyacetophenone, ω-Hydroxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2
SMILES OCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Hydroxy-1-Phenylethan
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0524
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.