Learn More
2'-Hydroxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11454244
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11454244 500 g 500 Gramm
11444244 100 g 100 Gramm
11464244 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11454244 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12550.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-93-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2′-Hydroxyacetophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118-93-4
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00002219
InChI-Schlüssel JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxyacetophenone, 2-acetylphenol, 1-2-hydroxyphenyl ethanone, o-hydroxyacetophenone, o-acetylphenol, o-hydroxyphenyl methyl ketone, ethanone, 1-2-hydroxyphenyl, 1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-hydroxy, 2-hydroxyphenyl methyl ketone
PubChem CID 8375
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 3°C to 6°C
Dichte 1.13
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 106°C (222°F)
Brechungsindex 1.5584
Menge 500 g
Beilstein 386123
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%