Learn More
2-Hydroxy-Hippursäure, TRC
Artikelnummer. 30389665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389665 250 mg
30397517 25 g
30404774 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30389665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH942885250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-54-7
Summenformel C9 H9 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
Synonym Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid
IUPAC-Name 2-[(2-Hydroxybenzoyl)amino]Essigsäure
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy Hippuric Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Formelmasse 195.0532