Learn More
2-Hydroxy-Desipramin, TRC
Artikelnummer. 30408289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408289 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408289 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9365005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1977-15-7
Summenformel C18 H22 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 282.38
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-, 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepin-2-ol, 2-Hydroxydemethylimipramine, 2-Hydroxydesipramine, 2-Hydroxydesmethylimipramine, GP 36329, Hydroxydesipramine
IUPAC-Name 11-[3-(Methylamino)Propyl]-5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-3-ol
SMILES CNCCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy Desipramine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-4-12-20-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(21)9-10-18(15)20/h2-3,5-6,9-10,13,19,21H,4,7-8,11-12H2,1H3
Formelmasse 282.1732