missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Hydroxy-Carbamazepin, TRC

Artikelnummer. 30003362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003362 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8841001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 68011-66-5
Summenformel C15 H12 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Synonym 2-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-hydroxy-
IUPAC-Name 3-Hydroxybenzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3cc(O)ccc13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy Carbamazepine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-9-12(18)7-8-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Formelmasse 252.0899
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.