Learn More
2'-Hydroxy-6'-Methoxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468457 25 g 25 Gramm
11448457 1 g 1 Gramm
11458457 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18539.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 703-23-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 703-23-1
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00008732
InChI-Schlüssel UENLHUMCIOWYQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69709
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-6-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC=CC(O)=C1C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Siedepunkt 141°C (16 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1869049
Synonym 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethanone, 2'-hydroxy-6'-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-6-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, acetophenone, 2'-hydroxy-6'-methoxy, unii-m5vqg8968n, ethanone,1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, 1-2-hydroxy-6-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-6-methoxybenzene
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%