Learn More
2'-Hydroxy-6'-Methoxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458457
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11458457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18539.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 703-23-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 703-23-1
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00008732
InChI-Schlüssel UENLHUMCIOWYQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69709
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-6-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC=CC(O)=C1C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Siedepunkt 141°C (16 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1869049
Synonym 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethanone, 2'-hydroxy-6'-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-6-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, acetophenone, 2'-hydroxy-6'-methoxy, unii-m5vqg8968n, ethanone,1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, 1-2-hydroxy-6-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-6-methoxybenzene
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%