Learn More
6-Amino-3,7-dihydro-2H-purin-2-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10185000 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10185000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 241752500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-6-aminopurine
CAS 3373-53-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H5N5O
MDL-Nummer MFCD00142931
Menge 250 mg
Synonym isoguanine, 2-hydroxyadenine, 2-hydroxy-6-aminopurine, 6-amino-3,7-dihydro-2h-purin-2-one, 6-amino-2-hydroxypurine, 6-amino-7h-purin-2-ol, 2-oxoadenine, 6-amino-1,3-dihydro-2h-purin-2-one, 2-oxyadenine, 6-amino-9h-purin-2-ol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkali,practically insoluble in most organic solvents
InChI-Schlüssel DRAVOWXCEBXPTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC(=O)N1
IUPAC-Name 6-Amino-1,7-Dihydropurin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 151.13
PubChem CID 76900
ChEBI CHEBI:62462
Formelmasse 151.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver