Learn More
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10143304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10143304 1 g Glasflasche 1 Gramm
10103354 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143304 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 247260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 33252-63-0
Summenformel C6H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.10
MDL-Nummer MFCD00042315
InChI-Schlüssel BYRJSCNPUHYZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinol, 5-trifluoromethyl-pyridin-2-ol, 5-trifluoromethyl-2-pyridone, unii-1ccp81h07b, 5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 5-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-trifloromethyl-2-1h-pyridinone
PubChem CID 147443
IUPAC-Name 5-(Trifluormethyl)-1H-Pyridin-2-on
SMILES FC(F)(F)C1=CNC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 145.0°C to 149.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.