Learn More
Alfa Aesar™ 2-Hydroxy-5-(Trifluormethoxy)Bensonitril, 95 %
Artikelnummer. 15487545
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15487545 250 mg 250 Milligramm
11382069 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487545 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H26101.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 875664-40-7
Summenformel C8H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.12
MDL-Nummer MFCD04973781
InChI-Schlüssel GOAVRYAOBXORSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzonitrile
PubChem CID 24721643
IUPAC-Name 2-hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C#N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Schmelzpunkt 84°C to 90°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 203.12
Reinheit (%) 95%