Learn More
2-Hydroxy-5-nitrobenzoesäure (5-Nitrosalicylsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 30049348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049348 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049348 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0217.16
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Hydroxy-5-nitrobenzoesäure (5-Nitrosalicylsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
CAS 96-97-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 N O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. N (EP), 5-Nitrosalicylic Acid, Mesalazine Impurity N
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 183.12
Menge 100 mg
Formelmasse 183,0168 g/mol