Learn More
2-Hydroxy-5-Methylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30138240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138240 2.5 g 2.50 Gramm
30136823 25 g 25 Gramm
30007531 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138240 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9483002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1003-68-5
Summenformel C6 H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Synonym 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-, 2(1H)-Pyridone, 5-methyl- (6CI,7CI,8CI), 5-Methyl-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-5-methylpyridine, 3-Methyl-6-hydroxypyridine, 5-Methyl-2(1H)-pyridone, 5-Methyl-2-hydroxypyridine, 5-Methyl-2-oxopyridine, 5-Methyl-2-pyridinol, 5-Methyl-2-pyridone
IUPAC-Name 5-Methylpyridin-2-ol
SMILES Cc1ccc(O)nc1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-methylpyridine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Formelmasse 109.0528
Reinheit (%) >95%