Learn More
2-Hydroxy-5 -methylbenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10648814 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10648814 5 g Glasflasche 5 Gramm
10145253 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10648814 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 392630050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 613-84-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-84-3
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00274297
InChI-Schlüssel ILEIUTCVWLYZOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylsalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methyl, 2,5-cresotaldehyde, 5-methylsalicylic aldehyde, 2-hydroxy-5-methyl-benzaldehyde, 5methylsalicylaldehyde, pubchem15680, 5-methyl salicylaldehyde, 4-hydroxy-m-tolualdehyde, acmc-1bh2k
PubChem CID 69184
IUPAC-Name 2-hydroxy-5-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 217°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(OH)CHO
Menge 5 g
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver