Learn More
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone 98%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS | 1450-72-2 |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 45°C to 49°C |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |