Learn More
2-(((Hydroxy-4-methyloctyl)oxy)carbonyl)cyclohexancarboxylsäure (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 17949264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949264 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17949264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9497101MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1637562-52-7
Summenformel C17H30O5
Molekulargewicht (g/mol) 314.42
Synonym 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, Mono-4-methyl-7-hydroxyoctyl Ester, 1-(7-Hydroxy-4-methyloctyl) 1,2-cyclohexanedicarboxylate, Cyclohexane-1,2-dicarboxylate mono-(7-hydroxy-4-methyloctyl) ester, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1-(7-hydroxy-4-methyloctyl) ester
IUPAC-Name 2-(7-Hydroxy-4-Methyl-Octoxy) Carbonylcyclohexan-Carbon-Arboxylsäure
SMILES CC(O)CCC(C)CCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, mono (7-hydroxy- 4-methyloctyl)ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H30O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h12-15,18H,3-11H2,1-2H3,(H,19,20)
Formelmasse 314.2093
Reinheit (%) >95%