Learn More
2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10783702 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10783702 25 g Glasflasche 25 Gramm
10017789 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783702 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 433140250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 698-27-1
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00799550
InChI-Schlüssel JODRRPJMQDFCBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsalicylaldehyde, 2,4-cresotaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl-benzaldehyde, 2-formyl-5-methylphenol, 4-methylsalicyclic aldehyde, unii-9n0s26g61j, 4-methyl salicylaldehyde, homosalicylaldehyde, m
PubChem CID 61200
IUPAC-Name 2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.