Learn More
2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine |
| Schmelzpunkt | 188°C to 190°C |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 136900 |
| Formelmasse | 154.13 |
| Reinheit (%) | 97% |