Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-Sulfonsäurehydrat, tech. 85 %, kann bis zu 10 % 2-Propanol enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046042
33.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4065-45-6
C14H12O6S
308.30
MFCD00024962
CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
sulisobenzone, benzophenone-4, sungard, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, benzophenone 4, uval, uvinul, benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy, sulisobenzona, sulisobenzonum
19988
5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzene-1-sulfonic acid
COC1=CC(O)=C(C=C1S(O)(=O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4065-45-6
C14H12O6S
308.30
MFCD00024962
CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
sulisobenzone, benzophenone-4, sungard, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, benzophenone 4, uval, uvinul, benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy, sulisobenzona, sulisobenzonum
19988
5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzene-1-sulfonic acid
COC1=CC(O)=C(C=C1S(O)(=O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid hydrate
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 10 % 2-Propanol enthalten
Menge 10 g
Beilstein 2889165
Merck Index 14,8983
Formelmasse 308.31 (Anhydrous)
Reinheit (%) 85%
Güte Eigenschaften