Learn More
2-Hydroxy-4-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15461568 5 g 5 Gramm
15451568 1 g 1 Gramm
15471568 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55345.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2237-36-7 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2237-36-7
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00002450
InChI-Schlüssel MRIXVKKOHPQOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxysalicylic acid, 2-hydroxy-p-anisic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy, 2-hydroxy-4-methoxybenzoes, 4-methoxysalicylicacid, pubchem18895, 4-methoxy salicylic acid, 4-methoxy-salicylic acid, acmc-1cs6b
PubChem CID 75231
IUPAC-Name 2-Hydroxy-4-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=C(C(O)=O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 158°C to 159°C
Menge 5 g
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98%