Learn More
2-Hydroxy-4-Methoxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-145326
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
673-22-3
C8H8O3
152.15
MFCD00003327
WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
4-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy, 4-methoxysalicyaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde, o-hydroxy-p-methoxybenzaldehyde, p-anisaldehyde, 2-hydroxy, salicylaldehyde, 4-methoxy, 2-hydroxy-p-anisaldehyde, 2-formyl-5-methoxyphenol, unii-2n395p88lw
69600
2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
COC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
673-22-3
C8H8O3
152.15
MFCD00003327
WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
4-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy, 4-methoxysalicyaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde, o-hydroxy-p-methoxybenzaldehyde, p-anisaldehyde, 2-hydroxy, salicylaldehyde, 4-methoxy, 2-hydroxy-p-anisaldehyde, 2-formyl-5-methoxyphenol, unii-2n395p88lw
69600
2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
COC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 40.0°C to 43.0°C
Farbe Beige bis Sahneweiß oder Braun
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)CHO
Menge 5 g
Beilstein 08, 242
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.