Learn More
2-Hydroxy-4-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499833 5 g 5 Gramm
11489833 1 g 1 Gramm
11409843 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499833 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12971.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 673-22-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
It is employed in the synthesis of Schiff base ligand. It is applied as a reactant in the synthesis of LPA1R antagonists used in the inhibition of LPA-induced proliferation and contraction of normal human lung fibroblasts. Also used in the synthesis of tyrosine kinase 6 proteinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von Schiff-Basisligand eingesetzt. Wird als Reaktant in der Synthese von LPA1R-Antagonisten angewendet, die bei der Hemmung der LPA-induzierten Proliferation und Kontraktion normaler humaner Lungenfibroblasten verwendet werden. Wird auch bei der Synthese von Tyrosinkinase-6-Proteinasehemmern verwendet.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen und Luft/Sauerstoff lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 673-22-3
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00003327
InChI-Schlüssel WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy, 4-methoxysalicyaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde, o-hydroxy-p-methoxybenzaldehyde, p-anisaldehyde, 2-hydroxy, salicylaldehyde, 4-methoxy, 2-hydroxy-p-anisaldehyde, 2-formyl-5-methoxyphenol, unii-2n395p88lw
PubChem CID 69600
IUPAC-Name 2-Hydroxy-4-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 1072443
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%