Learn More
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10439420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10439420 10 g Glasflasche 10 Gramm
10351094 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10439420 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121330100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 552-41-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-41-0
MDL-Nummer MFCD00008730
InChI-Schlüssel UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym paeonol, 2'-hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethanone, peonol, 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethan-1-one, resacetophenone-4-methyl ether, ethanone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl, paeonal, paeonolum
PubChem CID 11092
ChEBI CHEBI:69581
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-4-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10O3
Menge 10 g
Beilstein 08, 267
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.