Learn More
2-Hydroxy-4,6-Dimethoxybenzoesäure, 97 %
Artikelnummer. 11374584
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374584 5 g 5 Gramm
11364584 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374584 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01388.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoesäure ist ein Reagenz, das bei der Synthese von Rac Zearalenone-d6 verwendet wird. RAC Zearalenone-d6 ist ein östrogenes Mykotoxin, das von Fusariumpilzen, die häufig in Körnern vorkommen, hergestellt wird. Eine Gruppe von Verbindungen, die als resorcylinsäurehaltige Lactone bezeichnet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3187-19-7
Summenformel C9H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 198.174
MDL-Nummer MFCD00013977
InChI-Schlüssel LEIJLTBRQHFMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethoxysalicylic acid, 4,6-dimethoxy-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy, acmc-1covk, 2-hydroxy-4,6-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy-6-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy benzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-hydroxy-4,6-dimethoxy
PubChem CID 76656
IUPAC-Name 2-hydroxy-4,6-dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 160°C to 162°C
Menge 5 g
Beilstein 2213838
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.17
Reinheit (%) 97%